Learn More
Metro™ Accessoire pour table de travail de laboratoire en acier inox, tablette en treillis métallique
Pour une utilisation avec les tables de travail Metro™ MetroMax i™ et d’autres tables de travail en acier inox
Marque: Metro™ LT36WS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les étagères se montent sur des cadres à trois côtés avec des clips
- Charge nominale pour un maximum de 150 lb.
- Également compatible avec les tables de travail de laboratoire MetroMax i
Spécification
Tablette en treillis métallique | |
Tables de travail Metro™ MetroMax i™ et autres tables de travail en acier inox | |
72 cm | |
68 kg | |
7,5 lb |
Inoxydables | |
28,3 in | |
150 lb | |
Cadre à 3 côtés | |
3,4 kg |