Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus/dosseret en acier inox et Solid HD Shelf
Procure une station de travail plus sûre à votre personnel. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro assure une performance anticorrosion avec dosseret et Solid Shelf et une construction en acier inox.entière.
Marque:  Metro™ LTS60S
Code produit. 15977111
  • 2135.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
Table fixe
Idéal pour le laboratoire
89 cm
59,75 in
600 lb
30 in
Acier inoxydable
59,75 x 30 x 35 po (151,7 x 76,2 x 89 cm)
35 in
Dosseret et étagère HD Solid
151,7 cm
273 kg
76,2 cm