Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique noir et Solid HD Shelf
Protégez vos travailleurs au laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro avec une Solid HD Shelf et un dessus/dosseret en acier inox assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque:  Metro™ LTSM60PB
Code produit. 15987141
  • 2190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 16-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
Table mobile
Idéal pour le laboratoire
91,1 cm
59,75 in
600 lb
30 po
Acier inoxydable
59,75 x 30 x 35,8 po (151,7 x 76,2 x 91,1 cm)
35,8 in
Étagère Solid HD, insert adaptateur
151,7 cm
273 kg
76,2 cm