Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en acier inox, dessus phénolique noir et Solid HD Shelf
Protégez vos travailleurs au laboratoire. La table de travail de laboratoire en acier inox Metro avec une Solid HD Shelf et un dessus/dosseret en acier inox assure une performance anticorrosion et une construction en acier inox entière.
Marque: Metro™ LTSM36PB
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
91,1 cm | |
35,75 in | |
600 lb | |
30 po | |
Acier inoxydable |
35,75 x 30 x 35,8 po (90,8 x 76,2 x 91,1 cm) | |
35,8 in | |
Étagère Solid HD, insert adaptateur | |
90,8 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |