Learn More
Metro™ Table à dessus perforé pour salles blanches avec structure élevée
Ajoutez plus d’espace à votre environnement de travail. L’unité d’étagères en acier inox de la table à dessus perforé pour salles blanches avec structure élevée Metro est dotée d’un dessus perforé (avec environ 35 % de surface ouverte) et est conçue pour la propreté et la stabilité.
3745.00€ - 4785.00€
Spécification
Largeur (impériale) | 30 po |
---|---|
Largeur (métrique) | 76,2 cm |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15946901
|
Metro™
CTP3048S-H |
48 x 30 x 33 à 40 po (122 x 76,2 x 83,8 à 101,6 cm) | Support d’étagère et montants arrière pour usage intensif |
3745.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15956901
|
Metro™
CTP3060S-H |
60 x 30 x 33 à 40 po (152,5 x 76,2 x 83,8 à 101,6 cm) | Support d’étagère et montants arrière pour usage intensif |
4170.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15966901
|
Metro™
CTP3072S-H |
72 x 30 x 74 po (182,5 x 76,2 x 188 cm) | Avec support d’étagère |
4785.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Pieds réglables en hauteur (33 à 40 po [83,8 à 101,6 cm] en incréments de 1 po [25 mm])
- montant arrière élevé de 74 po (188 cm)
- Dessus fabriqué à partir d’acier inox électropoli de calibre 14 de type 304 avec trous de 0,75 po (19 mm) sur centres de 1 po (25 mm)
- Les membres du support ont une finition satinée
Spécification
30 po | |
76,2 cm | |
Acier inoxydable |