Learn More
Metro™ Chariot utilitaire myCart Series™, gris
Simplifiez le déplacement d’éléments sur l’espace de travail. La série Metro myCart™ est dotée de chariots en polymère faciles à nettoyer, durables et conviviaux.
437.00€ - 695.00€
Spécification
Type de produit | Chariot utilitaire |
---|---|
Certifications/Conformité | NSF |
Couleur | Gris |
À utiliser avec (application) | Conçu pour offrir un confort d’utilisation maximal, permet d’éviter de se heurter le tibia et de donner des coups de pied accidentels à la tablette inférieure ; assez spacieux pour stocker tous les objets du quotidien |
Matériau | polymère |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Nbre d’étagères | Comprend | Capacité de charge (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l x H) | Nbre d’étagères | Comprend | Capacité de charge (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15245942
|
Metro™
MY1627-34G |
31,43 x 18,31 x 35,37 po (79,9 x 46,5 x 89,9 cm) | 3 | Quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | 400 lb |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15225942
|
Metro™
MY1627-24G |
31,43 x 18,31 x 35,37 po (79,9 x 46,5 x 89,9 cm) | 2 | Quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | 300 lb |
505.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15225952
|
Metro™
MY2030-24G |
34,37 x 23,5 x 35,37 po (87,3 x 59,7 x 89,9 cm) | 2 | Quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | 300 lb |
492.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15205952
|
Metro™
MY2030-34G |
34,37 x 23,5 x 35,37 po (87,3 x 59,7 x 89,9 cm) | 3 | Quatre roulettes pivotantes en thermoplastique de 4 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | 400 lb |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15295952
|
Metro™
MY2636-25G |
40,25 x 27,68 x 36,62 po (102,2 x 70,3 x 93 cm) | 2 | Quatre roulettes pivotantes en caoutchouc résistant de 5 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | 400 lb |
437.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
15215962
|
Metro™
MY2636-35G |
40,25 x 27,68 x 36,62 po (102,2 x 70,3 x 93 cm) | 3 | Quatre roulettes pivotantes en caoutchouc résistant de 5 po de diamètre, poignée allongée facile à saisir, coins à rebord de 11 mm pour empêcher les petits déversements, étagères en PEHD moulées par injection, quatre pieds chromés, 2 étiquettes de 4,62 x 88 po (L x H) à personnaliser | 500 lb |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Homologué NSF
- La surface en polymère lisse peut être facilement nettoyée, résistant aux tâches
- Les étagères résistantes à la corrosion et aux chocs sont conçues pour résister aux utilisations quotidiennes
- Gris
- Montant en chrome
- La poignée longue et facile à saisir permet de disposer de plus d’espace entre le chariot et l’utilisateur, ce qui facilite les manœuvres
- La capacité importante permet de charger jusqu’à 500 lb (en fonction du modèle)
- Disponibles en configurations 2 et 3 étagères
- Quatre roulettes pivotantes incluses
Spécification
Chariot utilitaire | |
Gris | |
polymère |
NSF | |
Conçu pour offrir un confort d’utilisation maximal, permet d’éviter de se heurter le tibia et de donner des coups de pied accidentels à la tablette inférieure ; assez spacieux pour stocker tous les objets du quotidien |