Learn More
Metro™ Unité de sécurité mobile à roulettes à tige MetroMax Q
Sécurisez la propriété de votre laboratoire. L’unité de sécurité mobile à roulettes à tige Metro MetroMax Q fournit une protection mobile pour les matériaux précieux et éléments sensibles, en les protégeant de la perte ou du vol lorsqu’ils sont déplacés dans votre établissement.
Marque: Metro™ MQSEC53VE
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste visible, ce qui facilite le contrôle des stocks.
- Protection antimicrobienne Microban™ intégrée pour assurer que le produit reste “plus propre entre les nettoyages”
- Double porte avec poignée ergonomique -+-tour. Chaque porte s’ouvre à 270° et peut être fixée aux panneaux latéraux
- Comprend quatre roulettes de dia. (127 mm) avec bande de roulement en PE ; deux pivotantes et deux pivotantes avec freins
- Les unités standard sont constituées d’étagères en treillis métallique supérieur et inférieur revêtues d’époxy taupe, de montants en acier tri-lobal, de boîtiers en treillis métallique et de portes
- Les roulettes et les tampons sont fournis avec les unités mobiles
- Ouvertures de grille : 44 x 44 mm
Modèles DE
- Équipés de deux roulettes 5MPX et deux roulettes 5MPBX
- Roulettes avec finition plaquée incluses
- Équipés de deux roulettes 5PCX et deux roulettes 5PCBX
- Recommandés pour les environnements humides
- Roulettes en polymère résistantes à la corrosion incluses
Étagères intermédiaires en option : Étagères à réglage rapide MetroMax Q ou étagères résistantes à la corrosion MetroMax i
Étagères intermédiaires vendues séparément
Spécification
Unité de sécurité mobile | |
Fournit une protection pour les matériaux précieux et les éléments sensibles contre la perte ou le vol | |
Deux roulettes 5PCX et deux roulettes 5PCBX | |
75 kg | |
707 mm |
1035 x 707 x 1723 mm | |
1723 mm | |
1035 mm | |
Roulettes de diamètre de 5 po (127 mm) avec tige en PE et polymère résistant à la corrosion |