Learn More
Metro™ Unités de sécurité mobiles robustes MetroMax Q
Fournit une protection pour les matériaux précieux et les éléments sensibles contre la perte ou le vol
2670.00€ - 3195.00€
Spécification
Type de produit | Unité de sécurité mobile |
---|---|
Hauteur (métrique) | 1740 mm |
Comprend | Roulettes montées sur plaques de 127 mm et tampons enveloppants |
Largeur (métrique) | 713 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Poids (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15977161
|
Metro™
MQSEC53LE |
994 mm | 75 kg |
2670.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15907171
|
Metro™
MQSEC55LE |
1299 mm | 80 kg |
3195.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Monté sur un chariot en aluminium doté de deux roulettes montées sur plaque B5P et deux B5PB
- Avec roulettes montées sur plaques de 127 mm et tampons enveloppants
- La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste visible, ce qui facilite le contrôle des stocks.
- Protection antimicrobienne Microban™ intégrée pour assurer que le produit reste “plus propre entre les nettoyages”
- Double porte avec poignée ergonomique -+-tour. Chaque porte s’ouvre à 270 degrés et peut être fixée aux panneaux latéraux
- Les unités standard sont constituées d’étagères en treillis métallique supérieur et inférieur revêtues d’époxy taupe, de montants en acier tri-lobal, de boîtiers en treillis métallique et de portes
- Les roulettes et les tampons sont fournis avec les unités mobiles
- Ouvertures de grille : 44 x 44 mm
Étagères intermédiaires en option : Étagères à réglage rapide MetroMax Q ou étagères résistantes à la corrosion MetroMax i
Étagères intermédiaires vendues séparément
Spécification
Unité de sécurité mobile | |
1740 mm | |
Roulettes montées sur plaques de 127 mm et tampons enveloppants | |
713 mm |