Learn More
Metro™ Unité de stockage de sécurité stationnaire MetroMax iQ™
Défendez les matériaux sensibles de votre laboratoire contre la perte ou le vol. L’unité de stockage de sécurité stationnaire MetroMaxiQ offre une protection dans une unité sécurisée stationnée dans votre environnement de travail.
Spécification
Type de produit | Stationary Security Unit |
---|---|
Couleur | Taupe |
Dimensions (L x l x H) | 50.875 x 26.9375 x 66.1875 in. |
Matériau | polymère |
Nbre d’étagères | 2 |
Description
- La construction en treillis métallique ouvert épais permet que le contenu reste visible, ce qui facilite le contrôle des stocks.
- Protection antimicrobienne Microban™ intégrée pour assurer que le produit reste plus propre entre les nettoyages
- Double porte avec poignée ergonomique -+-tour
- Chaque porte s’ouvre à 270° et peut être fixée aux panneaux latéraux
- Les montants sont dotés de pieds de mise à niveau pour compenser les surfaces irrégulières
Spécification
Stationary Security Unit | |
50.875 x 26.9375 x 66.1875 in. | |
2 |
Taupe | |
polymère |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Metro™ Unité de stockage de sécurité stationnaire MetroMax iQ™