Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, dessus phénolique gris avec Solid i Shelf
Obtenez un laboratoire plus propre grâce à la table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, qui offre une résistance supérieure à la corrosion grâce à la protection intégrée de produit antimicrobien Microban™.
Marque: Metro™ LTM60XPG3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ces tables de travail constituent la plateforme de produit idéale, sont modulaires par conception et offrent une flexibilité ultime en fonction des exigences de l’application.
- Construction en polymère avancé pour les environnements de laboratoire corrosifs
- Surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Table mobile | |
Idéal pour le laboratoire | |
101,6 cm | |
59,75 po | |
600 lb | |
30 po | |
polymère |
59,75 x 30 x 40,5 po (151,7 x 76,2 x 101,6 cm) | |
40,5 po | |
Étagère Solid Metro™ MetroMax i™, insert d’adaptateur | |
151,7 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |