Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, dessus phénolique gris avec Solid i Shelf
Obtenez un laboratoire plus propre grâce à la table de travail de laboratoire en polymère MetroMax i™, qui offre une résistance supérieure à la corrosion grâce à la protection intégrée de produit antimicrobien Microban™.
Marque:  Metro™ LT60XPG3
Code produit. 15957051
  • 1775.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Ces tables de travail constituent la plateforme de produit idéale, sont modulaires par conception et offrent une flexibilité ultime en fonction des exigences de l’application.
  • Construction en polymère avancé pour les environnements de laboratoire corrosifs
  • Surfaces lisses faciles à nettoyer
  • Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
  • Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Spécification
Table fixe
Idéal pour le laboratoire
101,6 cm
59,75 in
600 lb
30 po
polymère
59,75 x 30 x 40,5 po (151,7 x 76,2 x 101,6 cm)
40,5 po
Étagère Solid Metro™ MetroMax i™
151,7 cm
273 kg
76,2 cm