Learn More
Metro™ Table de travail de laboratoire MetroMax i™, dessus en acier inox et dosseret avec cadre à 3 côtés
La construction de polymère avancé de la table de travail de laboratoire MetroMax i™ offre une excellente performance de résistance à la corrosion pour les environnements de laboratoire les plus corrosifs.
Marque: Metro™ LT48XUS3
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- La table est dotée de surfaces lisses faciles à nettoyer
- Les unités mobiles peuvent être facilement déplacées pour nettoyer derrière la zone de la table
- Large gamme d’accessoires et de roulettes disponibles
Informations sur la commande
Les roulettes doivent être commandées séparément.
Spécification
Table fixe | |
Idéal pour le laboratoire | |
100,3 cm | |
47,75 in | |
600 lb | |
30 po | |
polymère |
47,75 x 30 x 39,5 po (121,3 x 76,2 x 100,3 cm) | |
39,5 po | |
Dosseret avec cadre à 3 côtés | |
121,3 cm | |
273 kg | |
76,2 cm |