Learn More
Metro™ Accessoire de table de travail de laboratoire MetroMax i™, tiroir
Le tiroir de table de travail de laboratoire MetroMax i™ est fourni dans un choix de tailles pour fournir de l’espace et une fonctionnalité supplémentaires dans votre configuration de stockage.
316.00€ - 555.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Pour les tables de travail de laboratoire de 30, 36, 48 et 60 po |
---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Profondeur (impériale) | Profondeur (métrique) | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15917061
|
Metro™
LTD3L |
3 po | 7,6 cm | Tiroir avec verrouillage |
454.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15907061
|
Metro™
LTD3 |
3 po | 7,6 cm | Tiroir |
316.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15927061
|
Metro™
LTD6 |
6 po | 15,2 cm | Tiroir |
453.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15937061
|
Metro™
LTD6L |
6 po | 15,2 cm | Tiroir avec verrouillage |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Les tiroirs conviennent à des longueurs de table de 30, 36, 48 et 60 po (76, 91,4, 121,9 et 152,4 cm)
- Fonction de verrouillage disponible
Spécification
Pour les tables de travail de laboratoire de 30, 36, 48 et 60 po |