Learn More
Metro™ Accessoire pour chariot de laboratoire, housse autoclavable
Assurez la propreté de votre chariot de laboratoire. La housse pour chariot de laboratoire Metro est dimensionnée pour s’adapter aux chariots de laboratoire autoclavables Metro.
943.00€
Spécification
Type de produit | Housse de chariot |
---|---|
Couleur | Bleu |
Hauteur (impériale) | 33,5 in |
Hauteur (métrique) | 85,1 cm |
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (impériale) | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11715699
|
Metro™
LC2436AC |
26 po | 38 po | 96,5 cm | 66 cm |
943.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Adapté à environ 70 cycles par housse
Spécification
Housse de chariot | |
Bleu | |
33,5 in | |
85,1 cm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Metro™ Accessoire pour chariot de laboratoire, housse autoclavable