Learn More
Metro™ Accessoires pour chariots Flexline™
Accessoires de stockage latéraux / encastrés
Marque:  Metro™ FL252
Code produit. 15976911
  • 454.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • S’adapte au conteneur pour pièces tranchantes Metro FL251
  • 20 conteneurs 5 quart
Spécification
Spécification
51,25 gal
194 L
13 x 4,75 x 11,87 po (33,02 x 12,06 x 30,14 cm)
11,87 in
13 po
Plastique
12,06 cm
Conteneurs pour pièces tranchantes verrouillable de rechange
Rouge
Pour chariot
30,14 cm
33,02 cm
4,75 in