Learn More
Metro™ Chariot d’aliments en vrac
Pour le stockage des aliments pour animaux en vrac
Marque:  Metro™ IC125
Code produit. 15966941
  • 1470.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Comprend un couvercle multiposition unique qui s’ouvre sur 19,5 x 12 po (49,5 x 30,5 cm)
  • L’isolation double paroi et profonde permet de stocker de la glace pendant de longues périodes
  • Construction en polymère résistant à la rouille et à la corrosion
  • Les grandes roues arrière et les roulettes pivotantes avant facilitent la mobilité
Spécification
Spécification
Chariot d’aliments en vrac
Gris
71,8 cm
33,5 in
Couvercle multi-positions, double paroi avec isolation profonde, deux roulettes avant pivotantes de 5 po, grandes roues arrière de 8 po, étagère d’égouttage
57 kg
22,5 in
NSF
28,25 in
Stockage des aliments pour animaux en vrac
85,1 cm
125 lb
polymère
57,2 cm