Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Membrane noire Metricel™
Membrane contrastée pour l’analyse microbiologique. Le fond sombre offre un excellent contraste pour le comptage des colonies opaques dans les laboratoires de microbiologie.
286.00€ - 412.00€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Description | En vrac avec séparateurs en parchemin |
Matériau (membrane) | Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel |
Stérilité | Stérile |
Couleur de la grille | Blanc |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17124581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66585 |
0,45 μm |
412.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17144581
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
66587 |
0,8 μm |
286.00€
200 pièces |
Expédition estimée: 22-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Le modèle exclusif de grille à points n’améliore pas ou n’inhibe pas la croissance certifiée pour une utilisation dans la technique de filtre à membrane (MF)
- Exclusivement destinée à la recherche
Spécification
Noir | |
Polyéthersulfone modifié à membrane noire Metricel | |
Blanc | |
200/boîte | |
47 mm |
En vrac avec séparateurs en parchemin | |
Stérile | |
Oui | |
Quadrillé |