Learn More
Méthylurée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10021360
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 598-50-5
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00007950
Clé InChI XGEGHDBEHXKFPX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-methylurea, n-methylurea, monomethylurea, urea, methyl, methyl urea, urea, n-methyl, methylmocovina, methylmocovina czech, methylharnstoff german, n-methyl urea
CID PubChem 11719
ChEBI CHEBI:44383
Nom IUPAC Méthylurée
SMILES CNC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylurea
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 98.0°C to 102.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (on dry substance) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3NHCONH2
Quantité 500 g
Beilstein 04, 64
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in ethanol
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin