Learn More
Méthyltriphénylphosphonium de bromure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
24.60€ - 751.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1779-49-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H18BrP |
Poids moléculaire (g/mol) | 357.23 |
Numéro MDL | MFCD00011804 |
Clé InChI | LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide |
CID PubChem | 74505 |
Nom IUPAC | méthyl(triphényl)phosphanium ; Bromure |
SMILES | [Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041850
|
Thermo Scientific Acros
156950100 |
10 g | Flacon en plastique |
24.60€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10031850
|
Thermo Scientific Acros
156951000 |
100 g | Flacon en plastique |
50.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10319083
|
Thermo Scientific Acros
156955000 |
500 g | Flacon en plastique |
189.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11975801
|
Thermo Scientific Acros
156950025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
751.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)Identifiants chimiques
1779-49-3 | |
357.23 | |
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M | |
74505 | |
[Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C19H18BrP | |
MFCD00011804 | |
methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide | |
méthyl(triphényl)phosphanium ; Bromure |
Spécification
Methyltriphenylphosphonium bromide | |
230.0°C to 234.0°C | |
>240°C | |
97.5% min. (Argentometry) | |
CH3P(C6H5)3Br | |
01,697 | |
Solubility in water: 400g/L (25°C). Other solubilities: 950g/L methanol (20°C),soluble in aliphatic alcohols and chloroform,practically insoluble in arom. hydrocarbons and,acetone | |
[Br-].C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
357.23 | |
357.22 | |
Poudre |
1779-49-3 | |
Blanc | |
Authentique | |
C19H18BrP | |
MFCD00011804 | |
methyltriphenylphosphonium bromide, methyltriphenylphosphanium bromide, triphenylmethylphosphonium bromide, methyl triphenylphosphonium bromide, methyl triphenyl phosphonium bromide, phosphonium, methyltriphenyl-, bromide, methyltriphenylphosphoniumbromide, methyl-triphenyl-phosphonium bromide | |
LSEFCHWGJNHZNT-UHFFFAOYSA-M | |
méthyl(triphényl)phosphanium ; Bromure | |
74505 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Laver soigneusement le visage, les mains et toute peau exposée après manipulation.
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 217-218-9
- Methyltriphenylphosphonium bromide
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.