Learn More
Méthyltriméthoxysilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
37.00€ - 112.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1185-55-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H12O3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 136.222 |
Numéro MDL | MFCD00008342 |
Clé InChI | BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane |
CID PubChem | 14456 |
Nom IUPAC | Triméthoxy(méthyl)silane |
SMILES | CO[Si](C)(OC)OC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11405627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23594.AK |
250 mL |
37.00€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11495617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23594.AU |
1000 mL |
112.00€
1000mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methyltrimethoxysilane is used as an acid scavenger, for example in the formation of substituted azulenes from allenylsilanes and tropylium tetrafluoroborate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe méthyltriméthoxysilane est utilisé comme accepteur d’acide, par exemple dans la formation d’azulènes substitués à partir d’allénylsilanes et de tétrafluoroborate de tropylium.
Solubilité
Se décompose dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’écart de l’humidité, des bases fortes et des agents oxydants. Protéger de l’humidité et de l’eau.
Identifiants chimiques
1185-55-3 | |
136.222 | |
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N | |
14456 | |
CO[Si](C)(OC)OC |
C4H12O3Si | |
MFCD00008342 | |
methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane | |
Triméthoxy(méthyl)silane |
Spécification
102°C to 103°C | |
1185-55-3 | |
MFCD00008342 | |
1736151 | |
methyltrimethoxysilane, trimethoxy methyl silane, silane, trimethoxymethyl, union carbide a-163, silane, methyltrimethoxy, methyl trimethoxysilane, silane a-163, dynasylan mtms, unii-0hi0d71mci, methyl-trimethoxysilane | |
BFXIKLCIZHOAAZ-UHFFFAOYSA-N | |
Triméthoxy(méthyl)silane | |
14456 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Methyltrimethoxysilane | |
C4H12O3Si | |
UN1993 | |
9°C (48°F) | |
Decomposes in water. | |
CO[Si](C)(OC)OC | |
136.222 | |
136.23 | |
1.37 | |
0.955 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 214-685-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4650000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only