Learn More
Méthyltriéthoxysilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Methyltriethoxysilane is used in production of silicone polymers or silicone resin. It is used in non-metal surface treatment, non-aqueous polymer preparation, manufacture of semi-conductors, coatings and sealants. It finds application as cross linking agent and an adhesion promoter.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthyltriéthoxysilane est utilisé dans la production de polymères de silicone ou de résine de silicone. Il est utilisé dans les traitements de surface non métalliques, la préparation de polymères non aqueux, la fabrication de semi-conducteurs, de revêtements et d’agents d’étanchéité. Il trouve une application comme agent de réticulation et promoteur d’adhérence.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts et les acides forts.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 141°C to 143°C |
Nom chimique ou matériau | Methyltriethoxysilane |
Point de fusion | <-50°C |
Quantité | 1000 mL |
Formule linéaire | CH3Si(OCH2CH3)3 |
Numéro UN | UN1993 |
Beilstein | 1742453 |
Point d’éclair | 23°C (73°F) |
Informations sur la solubilité | Immiscible with water. |
Poids de la formule | 178.3 |
Afficher plus |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10230862 | Certificat d’analyse | 30/08/2024 | L04059.AU,L04059.AK |
10244494 | Certificat d’analyse | 10/11/2022 | L04059.AU,L04059.AK |
10241915 | Certificat d’analyse | 08/07/2022 | L04059.AU,L04059.AK |
10223175 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L04059.AU,L04059.AK |
B05W007 | Certificat d’analyse | 08/12/2021 | L04059.AU,L04059.AK |
Sécurité et traitement
- Methyltriethoxysilane
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: methyltriethoxy-silane