Learn More
Méthyltrichlorosilane, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
22.40€ - 145.90€
Identifiants chimiques
CAS | 75-79-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3Cl3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.48 |
Clé InChI | JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan |
CID PubChem | 6399 |
Nom IUPAC | Trichloro(méthyl)silane |
SMILES | C[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10606332
|
Thermo Scientific Acros
127930100 |
10 mL | Flacon en verre |
22.40€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10705051
|
Thermo Scientific Acros
127935000 |
500 mL | Flacon en verre |
56.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11905801
|
Thermo Scientific Acros
127930025 |
2.5 L | Flacon en verre | ||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-79-6 | |
149.48 | |
methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan | |
Trichloro(méthyl)silane |
CH3Cl3Si | |
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N | |
6399 | |
C[Si](Cl)(Cl)Cl |
Spécification
Methyltrichlorosilane | |
-77.0°C | |
1.2700g/mL | |
−15°C | |
98% min. (GC) | |
CH3SiCl3 | |
11,553; 12,527 | |
methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan | |
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloro(méthyl)silane | |
6399 | |
149.48 | |
Liquide |
75-79-6 | |
Incolore | |
66.0°C | |
Authentique | |
CH3Cl3Si | |
1.4100 to 1.4120 | |
1.27 | |
Solubility in water: reacts | |
C[Si](Cl)(Cl)Cl | |
149.48 | |
0.48 mPa.s (20°C) | |
98+% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Réagit violemment au contact de l’eau.
Corrosif pour les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver avec précaution et abondamment à l’eau et au savon.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS D’INGESTION :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-902-6
- Methyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.