Learn More
Trichlorométhylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
33.57€ - 88.64€
Identifiants chimiques
CAS | 75-79-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3Cl3Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.47 |
Numéro MDL | MFCD00000481 |
Clé InChI | JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan |
CID PubChem | 6399 |
Nom IUPAC | Trichloro(méthyl)silane |
SMILES | C[Si](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11486410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23107.22 |
100 g |
33.57€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11496410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23107.36 |
500 g |
88.64€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Methyltrichlorosilane is used in production of methyl silicone resins, its vapor reacts with water on surfaces to give a thin layer of methylpolysiloxane which make it a water-repellent film. A combination of methyltrichlorosilane and sodium iodide can be used to cleave carbon-oxygen bonds such as methyl ethers. It is used as a precursor for forming various cross-linked siloxane polymers. Trichloromethylsilane is the starting material for the production of pure silicon for manufacture of semiconductors and optical fibers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe méthyltrichlorosilane est utilisé dans la production de résines méthylsiliconesa et sa vapeur réagit avec l’eau à la surface pour créer une fine couche de méthylpolysiloxane qui en fait un film hydrofuge. L’association entre le méthyltrichlorosilane et l’iodure de sodium peut être utilisée pour cliver les liaisons carbone-oxygène de la même manière que les éthers méthyliques. Il est utilisé comme précurseur pour la formation de divers polymères de siloxane réticulés. Le trichlorométhylsilane est la matière de base pour la production de silicium pur destiné à la fabrication de matériaux semi-conducteurs et de fibres optiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Identifiants chimiques
75-79-6 | |
149.47 | |
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N | |
6399 | |
C[Si](Cl)(Cl)Cl |
CH3Cl3Si | |
MFCD00000481 | |
methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan | |
Trichloro(méthyl)silane |
Spécification
64°C to 66°C | |
-78°C | |
CH3Cl3Si | |
UN1250 | |
8°C (46°F) | |
Reacts with water. | |
C[Si](Cl)(Cl)Cl | |
149.47 | |
149.48 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Methyltrichlorosilane | |
75-79-6 | |
MFCD00000481 | |
1361381 | |
methyltrichlorosilane, trichloro methyl silane, silane, trichloromethyl, methyl-trichlorsilan, methylsilicochloroform, trichloromethylsilicon, methylsilyl trichloride, monomethyltrichlorosilane, silane, methyltrichloro, trichlor-methylsilan | |
JLUFWMXJHAVVNN-UHFFFAOYSA-N | |
Trichloro(méthyl)silane | |
6399 | |
97% | |
1.4115 | |
1.27 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P312-P330-P331-P362-P372-P374-P380-P501c
H225-H302+H312-H314-H318-H331
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRICHLOROMÉTHYLSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-902-6
missing translation for 'rtecsNumber' : VV4550000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Methyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methyltrichlorosilane
RUO – Research Use Only