Learn More
Trichlorure de méthylétain, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
67.70€ - 1226.10€
Identifiants chimiques
CAS | 993-16-8 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3Cl3Sn |
Poids moléculaire (g/mol) | 240.095 |
Numéro MDL | MFCD00000514 |
Clé InChI | YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327 |
CID PubChem | 101940 |
Nom IUPAC | trichloro(méthyl)stannane |
SMILES | C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11334849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071156.03 |
1 g | N/A | ||||||
11324849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071156.06 |
5 g |
262.31€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11344849
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071156.14 |
25 g |
1226.10€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
A chemical used in the synthesis of metallasilesesquiloxanes. Also used in the preparation of organotin(IV) complexes showing antibacterial activities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
993-16-8 | |
240.095 | |
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K | |
101940 | |
C[Sn](Cl)(Cl)Cl |
CH3Cl3Sn | |
MFCD00000514 | |
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327 | |
trichloro(méthyl)stannane |
Spécification
Methyltin trichloride | |
43°C | |
MFCD00000514 | |
Moisture sensitive | |
Soluble in Chloroform,Methanol. | |
C[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
240.095 | |
240.11 | |
Cristalline |
993-16-8 | |
CH3Cl3Sn | |
UN2923 | |
methyltin trichloride, methyltrichlorotin, stannane, trichloromethyl, trichloromethyltin, monomethyltin trichloride, trichloro methyl stannane, methyltrichlorostannane, tin, methyl-, trichloride, unii-q2e6v14u06, ccris 6327 | |
YFRLQYJXUZRYDN-UHFFFAOYSA-K | |
trichloro(méthyl)stannane | |
101940 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H300-H310-H330-H314-H318
Matière solide inflammable.
Mortel en cas d’ingestion.
Mortel par contact cutané.
Mortel par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H228-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-608-8
missing translation for 'rtecsNumber' : WH8585500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante