Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylthymol, sel tétrasodique, hydrosoluble
Code produit. 10080590
Click to view available options
5g ; Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Absorbance 130 min. min. (at lambda max, in water)
Nom chimique ou matériau Methylthymol Blue, tetrasodium salt
CAS 1945-77-3
Formule moléculaire C37H44N2Na4O13S
Numéro MDL MFCD00148905
Beilstein 19, V,8, 619
Merck Index 15, 6202
Synonyme 3,3'-Bis[N,N-di(carboxymethyl)aminomethyl]thymolsulfonephthalein, sodium salt, MTB
Informations sur la solubilité Solubility in water: 460g/L (20°C).
Clé InChI LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N
Spectre IR Authentique
SMILES CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na]
Nom IUPAC 2-[[5-[3-[3-[[bis(carboxyméthyl)amino]méthyl]-4-hydroxy-2-méthyl-5-propan-2-ylphényl]-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-2-hydroxy-6-méthyl-3-propan-2-ylphényl]méthyl-(carboxyméthyl)amino]acide acétique ;sodium
Poids moléculaire (g/mol) 848.779
CID PubChem 131850582
Lambda max. 435 to 440nm (in water)
Poids de la formule 844.76
Perte à la dessiccation 10% max. (110°C, 1 hr)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron-rouge à vert
Quantité 5 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methylthymol Blue, tetrasodium salt