Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylthymol, sel de sodium , niveau indicateur
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methylthymol blue, tetrasodium salt |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 460g/L (20°C). |
Spectre IR | Authentique |
Poids de la formule | 844.76 |
Qualité | Réactif ACS |
Conditionnement | Flacon en verre |
Compatibilité | pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue):Pass Test |
Couleur | Rouge |
Quantité | 5 g |
Forme physique | Poudre cristalline |