Learn More
Hydroxyde de méthylmercure(II), solution 1M dans de l’H2O, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- Conditionné sous argon
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methylmercury(II) hydroxide |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 1 mL |
Formule linéaire | CH3HgOH |
Numéro UN | UN2024 |
Informations sur la solubilité | Slightly soluble in water. |
Poids de la formule | 232.63 |