Learn More
Hydroxyde de méthylmercure(II), 1M dans de l’H2O, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
50 mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Methylmercury(II) hydroxide |
Couleur | Colorless |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 1 mL |
Formule linéaire | CH3HgOH |
Numéro UN | UN2024 |
Poids de la formule | 232.63 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1M in H2O |