Learn More
Chlorure de méthylmagnésium, 3M dans THF, Thermo Scientific Chemicals
Comme réactif grignard et agent alkylant dans la synthèse organique
45.00€ - 128.00€
Identifiants chimiques
CAS | 676-58-4 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 74.79 |
Numéro MDL | MFCD00000468 |
Clé InChI | RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@ |
CID PubChem | 12670 |
Nom IUPAC | chloro(methyl)magnesium |
SMILES | C[Mg]Cl |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
676-58-4 | |
74.79 | |
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M | |
12670 | |
C[Mg]Cl |
CH3ClMg | |
MFCD00000468 | |
methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@ | |
chloro(methyl)magnesium |
Spécification
Methylmagnesium chloride | |
Marron à vert | |
CH3ClMg | |
MFCD00000468 | |
3587199 | |
methylmagnesium chloride, chloromethylmagnesium, chloro methyl magnesium, magnesium, chloromethyl, memgcl, methylmagnesiumchloride, methyl magnesium chloride, unii-m5e1132g4w, ch3mgcl, qmabhcaih@ | |
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M | |
chloro(methyl)magnesium | |
12670 | |
3M en THF | |
Air & Moisture Sensitive |
676-58-4 | |
Liquide | |
CH3MgCl | |
UN3399 | |
−17°C (1°F) | |
Insoluble in hydrocarbons | |
C[Mg]Cl | |
74.79 | |
74.81 | |
Ether-like | |
1.013g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H261-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P201-P202-P210-P223-P231+P232-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P335+P334-P363-P370+P378q-P501c
H225-H260-H314-H335-H336-H351
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES ORGANOMÉTALLIQUES, LIQUIDES, RÉACTIVES À L’EAU, INFLAMMABLES
missing translation for 'einecsNumber' : 211-629-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante