Learn More
Bromure de méthylmagnésium, 3 M dans l’éther, conditionné sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
152.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-16-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.24 |
Numéro MDL | MFCD00000041 |
Clé InChI | AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M |
CID PubChem | 6349 |
SMILES | C[Mg]Br |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15401707
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041252.AP |
500 mL | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bromure de méthylmagnésium, 3M dans l’éther, possède une large gamme d’applications dans la synthèse organique. L’alkylation des aldéhydes et des cétones est l’application la plus courante du réactif de Grignard. Il s’agit d’un nucléophile puissant qui peut former de nouvelles liaisons carbone-carbone. À l’instar des composés organolithiens, il est pratique de former des liaisons carbone-hétéroatomes.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le toluène et le tétrahydrofurane. Insoluble dans les hydrocarbures.
Remarques
Il est très inflammable et réagit avec l’humidité ou l’eau pour former du méthane. Il convient donc de le stocker dans des récipients hermétiquement fermés.
Spécification
Methylmagnesium bromide | |
Marron | |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
-40°C (-40°F) | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium;carbanide;bromure | |
6349 | |
3M dans l’éther | |
Flacons Chemseal™ | |
1.035 g/mL |
75-16-1 | |
Liquide | |
CH3MgBr | |
UN1928 | |
methyl magnesium bromide, grignard reagent | |
C[Mg]Br | |
119.24 | |
119.26 | |
Ether-like | |
Air and moisture sensitive |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H224-H261-H314-H318-H302-H336
Extremely flammable liquid and vapor.
In contact with water releases flammable gas.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
May cause drowsiness or dizziness.
P210-P231+P232-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P331-P363-P372-P374-P380-P501c
H224-H260-H302-H314-H318-H335-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,3 ; Groupe d’emballage :I ; Nom d’expédition approprié :BROMURE DE MAGNÉSIUM DE METHYLE, DANS L’ÉTHER ÉTHYLIQUE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-844-1
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous argon
RUO – Research Use Only