Learn More
Bromure de méthylmagnésium, solution 3,2 M dans du 2-MeTHF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
100.50€ - 458.28€
Identifiants chimiques
CAS | 75-16-1, 96-47-9 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3BrMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.24 |
Numéro MDL | MFCD00000041 |
Clé InChI | AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent |
CID PubChem | 6349 |
SMILES | C[Mg]Br |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10472805
|
Thermo Scientific Acros
391121000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
100.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11395811
|
Thermo Scientific Acros
391128000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
458.28€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
75-16-1, 96-47-9 | |
119.24 | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
6349 |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
C[Mg]Br |
Spécification
Methylmagnesium bromide | |
Marron | |
CH3BrMg | |
MFCD00000041 | |
methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent | |
C[Mg]Br | |
119.24 | |
119.24 |
75-16-1, 96-47-9 | |
Liquide | |
CH3MgBr | |
−11°C | |
AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M | |
Magnésium;carbanide;bromure | |
6349 | |
34 to 36% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables qui peuvent s’enflammer spontanément.
Liquide et vapeurs très inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
Réagit violemment au contact de l’eau.<b
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau ou se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-844-1
- Methylmagnesium bromide, 3.2M solution in 2-methyltetrahydrofuran
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P223-Éviter tout contact avec l'eau.