Learn More
Bromure de méthylmagnésium, 1,4 M de solution dans le toluène/THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
51.40€ - 159.00€
Identifiants chimiques
CAS 75-16-1, 109-99-9, 108-88-3
Formule moléculaire CH3BrMg
Poids moléculaire (g/mol) 119.24
Numéro MDL MFCD00000041
Clé InChI AVFUHBJCUUTGCD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methylmagnesium bromide, methyl magnesium bromide, magnesium, bromomethyl, bromo methyl magnesium, methylmagnesium bromide solution, 3.0 m in diethyl ether, unii-22cw9773df, memgbr, methymagnesiumbromide, ch3mgbr, methylmagnesiumbromide, grignard reagent
CID PubChem 6349
Nom IUPAC Magnésium;carbanide;bromure
SMILES C[Mg]Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10286192
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
377331000
100 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10731134
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
377338000
800 mL Flacon en verre AcroSeal™ Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Bromure de méthylmagnésium, 1,4 M de solution dans le toluène/THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals