Learn More
Diisocyanate de méthylène di-p-phényl, 98 %, flocons, Thermo Scientific Chemicals
54.87€ - 65.02€
Identifiants chimiques
CAS | 101-68-8, 5873-54-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H10N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 250.26 |
Numéro MDL | MFCD00036131 |
Clé InChI | UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate |
CID PubChem | 7570 |
ChEBI | CHEBI:53218 |
Nom IUPAC | 1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène |
SMILES | C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10055700
|
Thermo Scientific Acros
414281000 |
100 g | Flacon en verre |
54.87€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10371541
|
Thermo Scientific Acros
414285000 |
500 g | Flacon en verre |
65.02€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
101-68-8, 5873-54-1 | |
250.26 | |
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N | |
7570 | |
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène |
C15H10N2O2 | |
MFCD00036131 | |
4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate | |
CHEBI:53218 | |
C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O |
Spécification
Methylene di-p-phenyl diisocyanate | |
101-68-8, 5873-54-1 | |
Blanc | |
392.0°C | |
Authentique | |
C15H10N2O2 | |
MFCD00036131 | |
4,4'-diphenylmethane diisocyanate, diphenylmethane diisocyanate, isonate, 4,4'-diisocyanatodiphenylmethane, p,p'-diphenylmethane diisocyanate, bis 4-isocyanatophenyl methane, 4,4'-methylenebis phenyl isocyanate, methylbisphenyl isocyanate, 1,1'-methylenebis 4-isocyanatobenzene, methylene diphenyl diisocyanate | |
UPMLOUAZCHDJJD-UHFFFAOYSA-N | |
1-isocyanato-4-[(4-isocyanatophényl)méthyl]benzène | |
7570 | |
3-6 mPa.s (42°C) | |
98% |
99.5% | |
40.0°C | |
1.2200g/mL | |
202°C | |
2.5% max. (2,4′-MDI isomer) (GC) | |
OCNC6H4CH2C6H4NCO | |
1.22 | |
Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in acetone,benzene,nitrobenzene | |
C1=CC(=CC=C1CC2=CC=C(C=C2)N=C=O)N=C=O | |
250.26 | |
CHEBI:53218 | |
250.26 | |
Paillettes |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Susceptible de provoquer le cancer.
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif
Déclaration GHS P
Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin en cas de malaise.
EN CAS D’INHALATION :Transporter la victime à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-966-0
missing translation for 'rtecsNumber' : NQ9350000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methylenedi-p-phenyl diisocyanate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO – Research Use Only