missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de méthylène, SPEX CertiPrep™

Code produit. 11934934
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité

Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable

Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques

AnalyteN° CASConcentration
Dichlorométhane75-09-21000 μg/ml

Certifications

Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001

Compliance

Certifié conforme à GHS/OSHA

Especificaciones

Nom chimique ou matériau Methylene chloride
CAS 75-09-2, 67-56-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 99.9, 0.1
Quantité 1 mL
% max. CAS 99.9, 0.1
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire CH2Cl2
Numéro MDL MFCD00000881
Synonyme methylene chloride, methylene dichloride, methane, dichloro, methylene bichloride, methane dichloride, solaesthin, solmethine, freon 30, narkotil, aerothene mm
Clé InChI YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClCCl
Nom IUPAC Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 84.93
CID PubChem 6344
ChEBI CHEBI:15767
Solvant ou matrice Methanol-P&T
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Methylene chloride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Consejos de prudencia
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: dichloromethane, methanol

Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'