Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hydrate de bleu de méthylène, pur
60.10€ - 810.03€
Identifiants chimiques
CAS 122965-43-9
Formule moléculaire C16H18ClN3S
Poids moléculaire (g/mol) 319.85
Numéro MDL MFCD00150006
Clé InChI CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
CID PubChem 16211647
SMILES [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10045700
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
414251000
100 g Flacon en verre
60.10€
100g
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10740102
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
414255000
500 g Flacon en verre
202.01€
500g
Expédition estimée: 22-11-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11936931
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Chemicals
414250025
2.5 kg Récipient en plastique
810.03€
2.50kg
Expédition estimée: 28-11-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
Spécification
Identifiants chimiques
122965-43-9
319.85
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
16211647
C16H18ClN3S
MFCD00150006
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
Spécification
Methylene Blue hydrate
122965-43-9
MFCD00150006
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Authentique
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate
16211647
22% max.
Pures
Poudre cristalline fine
100.0°C to 110.0°C
C16H18ClN3S
Basic Blue 9 hydrate, C.I. 52015 hydrate
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C
319.85
319.85
≥70% (TiCl3-titration)
Vert
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Avertissement
Identifiant produit
  • Methylene Blue hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Phenothiazin-5-ium,3,7-bis(dimethylamino)-, chloride, hydrate, Methylene Blue