Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu de méthylène, pureté élevée, coloration biologique
22.80€ - 260.00€
Identifiants chimiques
CAS | 122965-43-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H18ClN3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 319.85 |
Numéro MDL | MFCD00150006 |
Clé InChI | CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | Basic Blue 9; C.I. 52015 |
CID PubChem | 16211647 |
Nom IUPAC | [7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate |
SMILES | [Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11443697
|
Thermo Scientific Chemicals
A18174.14 |
25 g |
22.80€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11453697
|
Thermo Scientific Chemicals
A18174.22 |
100 g |
61.60€
100g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11463697
|
Thermo Scientific Chemicals
A18174.36 |
500 g |
260.00€
500g |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Methylene blue is used as a dye in different staining procedures viz. Wright's stain and Jenner's stain. It also serves as an indicator and medicine. Further, it is used to examine RNA and DNA under the microscope or in a gel. It is widely used as a redox indicator in analytical chemistry. It acts as a photosensitizer utilized to generate singlet oxygen in order to make organic peroxides by a Diels-Alder reaction. It is also used in the sulfide analysis. It plays an important role in aquaculture to treat fungal infections.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe bleu de méthylène est utilisé comme colorant dans différentes procédures de visibilité, à savoir la coloration de Wright′ et de Jenner′. Il sert également d’indicateur et de médicament. De plus, il est utilisé pour examiner l’ARN et l’ADN au microscope ou dans un gel. Il est largement utilisé comme indicateur redox en chimie analytique. Il agit comme un photosensibilisateur utilisé pour générer de l’oxygène singulet afin de faire des peroxydes organiques par réaction de Diels-Alder. Il est également utilisé dans l’analyse des sulfures. Il joue un rôle important dans l’aquaculture pour traiter les infections fongiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et le chloroflex Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
122965-43-9 | |
319.85 | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
16211647 | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C |
C16H18ClN3S | |
MFCD00150006 | |
Basic Blue 9; C.I. 52015 | |
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate |
Spécification
Methylene Blue | |
biological stain | |
High purity | |
MFCD00150006 | |
14,6060 | |
Soluble in water,alcohol,acetic acid,glycerol and chloroform. Insoluble in ether. | |
[Cl-].CN(C)C1=CC=C2N=C3C=CC(C=C3SC2=C1)=[N+](C)C | |
319.85 | |
319.86 (Anhydrous) |
∼180°C (decomposition) | |
122965-43-9 | |
C16H18ClN3S | |
3599847 | |
Basic Blue 9; C.I. 52015 | |
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M | |
[7-(diméthylamino)phénothiazin-3-ylidène]-diméthylazanium ; chlorure ; hydrate | |
16211647 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-515-2
missing translation for 'rtecsNumber' : SO5600000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Methylene Blue, high purity, biological stain
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Methylene Blue hydrate
RUO – Research Use Only