Learn More
6-bromopyridine-2-carboxylate de méthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
34.06€ - 111.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26218-75-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H6BrNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 216.03 |
Numéro MDL | MFCD06203934 |
Clé InChI | SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate |
CID PubChem | 16217886 |
Nom IUPAC | methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate |
SMILES | COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
26218-75-7 | |
216.03 | |
SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N | |
16217886 | |
COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1 |
C7H6BrNO2 | |
MFCD06203934 | |
methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate | |
methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate |
Spécification
Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate | |
94.6°C to 95°C | |
Authentic | |
Bouteille en verre | |
MFCD06203934 | |
SGNCOKUHMXLGAH-UHFFFAOYSA-N | |
methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate | |
16217886 | |
97% |
26218-75-7 | |
Blanc à jaune | |
96% min. (HPLC) | |
C7H6BrNO2 | |
methyl 6-bromopicolinate, 6-bromopyridine-2-carboxylic acid methyl ester, 6-bromopicolinic acid methyl ester, methyl 6-bromo-2-pyridinecarboxylate, 6-bromo-2-pyridine carboxylic acid methyl ester, 2-pyridinecarboxylic acid, 6-bromo-, methyl ester, 2-bromo-6-methoxycarbonyl pyridine, methyl 2-bromo-6-nicotinate, methyl-6-bromopyridine-2-carboxylate, methyl-6-bromo-2-pyridine carboxylate | |
COC(=O)C1=NC(Br)=CC=C1 | |
216.03 | |
216.03 | |
Poudre ou aiguilles cristallines |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for
GHS Signal Word: Danger
- Methyl 6-bromopyridine-2-carboxylate, 97%
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.