Learn More
Méthyle3-hydroxybutanoate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10668545
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Identifiants chimiques
CAS 3976-69-0
Formule moléculaire C5H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 118.132
Numéro MDL MFCD00063289
Clé InChI LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N
Synonyme methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester
CID PubChem 2724279
Nom IUPAC méthyle (3R)-3-hydroxybutanoate
SMILES CC(CC(=O)OC)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl 3-hydroxybutanoate
% min. CAS 97.0
Densité 1.0500g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CH3CH(OH)CH2CO2CH3
Quantité 100 g
Conditions de rotation spécifiques - 21.50 (20.00°C neat)
Poids de la formule 118.13
Pourcentage de pureté 97%