Learn More
Méthyle3-hydroxybutanoate, 97 %, Thermo Scientific™
33.90€ - 191.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3976-69-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 118.132 |
Numéro MDL | MFCD00063289 |
Clé InChI | LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N |
Synonyme | methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester |
CID PubChem | 2724279 |
Nom IUPAC | méthyle (3R)-3-hydroxybutanoate |
SMILES | CC(CC(=O)OC)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10778835
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01506EA |
10 g |
33.90€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10526334
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01506EB |
25 g |
69.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10668545
|
Thermo Scientific Maybridge
SB01506FA |
100 g |
191.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
3976-69-0 | |
118.132 | |
LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N | |
2724279 | |
CC(CC(=O)OC)O |
C5H10O3 | |
MFCD00063289 | |
methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester | |
méthyle (3R)-3-hydroxybutanoate |
Spécification
Methyl 3-hydroxybutanoate | |
97.0 | |
97% | |
C5H10O3 | |
MFCD00063289 | |
methyl r---3-hydroxybutyrate, r-methyl 3-hydroxybutanoate, methyl 3r-3-hydroxybutanoate, methyl r-3-hydroxybutyrate, r-3-hydroxybutyric acid methyl ester, methyl r-3-hydroxybutanoate, r---3-hydroxybutyric acid methyl ester, r---methyl 3-hydroxybutyrate, r---3-hydroxy-n-butyric acid methyl ester | |
CC(CC(=O)OC)O | |
118.132 | |
118.13 |
3976-69-0 | |
1.0500g/mL | |
Flacon en verre ambré | |
CH3CH(OH)CH2CO2CH3 | |
- 21.50 (20.00°C neat) | |
LDLDJEAVRNAEBW-SCSAIBSYSA-N | |
méthyle (3R)-3-hydroxybutanoate | |
2724279 | |
97% |