Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité spectrophotométrique, Honeywell™ Riedel-de-Haën™
Qualité spectrophotométrique, 99 %
295.75€ - 537.21€
Identifiants chimiques
CAS | 108-87-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 98.19 |
Numéro MDL | MFCD00001497 |
Clé InChI | UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan |
CID PubChem | 7962 |
Nom IUPAC | methylcyclohexane |
SMILES | CC1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15612800
|
Honeywell Riedel-de Haën
259691-1L |
1 L | Flacon en verre |
295.75€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15622800
|
Honeywell Riedel-de Haën
259691-2L |
2 L | Flacon en verre |
537.21€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les solvants de qualité spectrophotométrique sont des solvants de haute pureté fabriqués spécialement pour les applications utilisant des spectrophotomètres.
Identifiants chimiques
108-87-2 | |
98.19 | |
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N | |
7962 | |
CC1CCCCC1 |
C7H14 | |
MFCD00001497 | |
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan | |
methylcyclohexane |
Spécification
Methylcyclohexane | |
-126°C | |
100°C to 102°C | |
C7H14 | |
1.422 | |
UN2296 | |
cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan | |
CC1CCCCC1 | |
98.19 | |
98.19g/mol | |
Spectrophotométrique |
108-87-2 | |
0.77g/mL at 25°C | |
−4°C (24.8°F) | |
C6H11CH3 | |
MFCD00001497 | |
505972 | |
UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N | |
methylcyclohexane | |
7962 | |
99% |
Sécurité et traitement
P210-P301 + P310-P331-P370 + P378-P403 + P235
H225-H304-H315-H336-H410
missing translation for 'dotInformation' : 3/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 203-624-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GV6125000