Learn More
Méthylcyclohexane, 99 %, qualité réactif, Honeywell™
Code produit. 15657950
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon en verre
Qualité réactif, 99%
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-87-2
Formule moléculaire C7H14
Poids moléculaire (g/mol) 98.19
Numéro MDL MFCD00001497
Clé InChI UAEPNZWRGJTJPN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexane, methyl, hexahydrotoluene, cyclohexylmethane, toluene hexahydride, hexahydroxytoluene, sextone b, toluene, hexahydro, metylocykloheksan, methyl cyclohexane, methylcyclohexan
CID PubChem 7962
Nom IUPAC methylcyclohexane
SMILES CC1CCCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Methylcyclohexane
Point de fusion -126°C
Couleur Incolore
Densité 0.77g/mL at 25°C
Point d’ébullition 100°C to 102°C (1.013 hPa)
Point d’éclair −4°C (24.8°F)
Odeur Characteristic
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Formule linéaire C6H11CH3
Quantité 20 L
Numéro UN UN2296
Beilstein 505972
Poids de la formule 98.19g/mol
Pourcentage de pureté 0.99
Forme physique Liquide