Learn More
Violet de méthyle 2B
27.80€ - 169.00€
Identifiants chimiques
CAS | 8004-87-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C24H28ClN3 |
Numéro MDL | MFCD00012568 |
Synonyme | Basic Violet 1, C.I. 42535 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10249550
|
Thermo Scientific Acros
415070250 |
25 g | Flacon en verre |
27.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10712464
|
Thermo Scientific Acros
415071000 |
100 g | Flacon en verre |
45.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10025443
|
Thermo Scientific
415075000 |
500 g | Flacon en verre |
169.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
8004-87-3 | |
C24H28ClN3 | |
MFCD00012568 | |
Basic Violet 1, C.I. 42535 |
Spécification
Methyl Violet 2B | |
Pure | |
1.06 to 1.19 | |
C24H28ClN3 | |
13, 755 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol | |
583 to 587nm | |
Pures | |
Poudre cristalline avec lustrage métallique |
137.0°C | |
8004-87-3 | |
75% min. | |
MFCD00012568 | |
Basic Violet 1, C.I. 42535 | |
Authentique | |
393.95 | |
Vert |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une grave irritation oculaire.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
RUO – Research Use Only