Learn More
Violet de méthyle 2B
Code produit. 10712464
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8004-87-3
Formule moléculaire C24H28ClN3
Numéro MDL MFCD00012568
Synonyme Basic Violet 1, C.I. 42535
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Violet 2B
Point de fusion 137.0°C
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.06 to 1.19
Teneur en colorant 75% min.
Beilstein 13, 755
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in conc. sulfuric acid and nitric acid, soluble in chloroform, partially soluble in alcohol and glycerol
Spectre IR Authentique
Lambda max. 583 to 587nm
Poids de la formule 393.95
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline avec lustrage métallique