Learn More
Méthylvinylcétone, stabilisée à environ 95 %, Thermo Scientific Chemicals
83.00€ - 421.60€
Identifiants chimiques
CAS | 78-94-4, 75-05-8, 64-19-7, 123-31-9, 7732-18-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H6O |
Poids moléculaire (g/mol) | 70.09 |
Numéro MDL | MFCD00008777 |
Clé InChI | FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone |
CID PubChem | 6570 |
ChEBI | CHEBI:48058 |
Nom IUPAC | but-3-en-2-one |
SMILES | CC(=O)C=C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16221612
|
Thermo Scientific Acros
128001000 |
100 mL | Flacon en verre |
83.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10418290
|
Thermo Scientific Acros
128000010 |
1 L | Flacon en verre |
263.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944821
|
Thermo Scientific Acros
128000025 |
2.5 L | Glass Bottle | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
78-94-4, 75-05-8, 64-19-7, 123-31-9, 7732-18-5 | |
70.09 | |
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N | |
6570 | |
but-3-en-2-one |
C4H6O | |
MFCD00008777 | |
methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone | |
CHEBI:48058 | |
CC(=O)C=C |
Spécification
Methyl vinyl ketone | |
Brun à incolore | |
80.0°C | |
Authentique | |
C4H6O | |
1.4100 to 1.4120 | |
01,697; 02,283; 05,464; 06,407; 07,247; 10,272; 12,329; 13,193 | |
methyl vinyl ketone, 3-buten-2-one, butenone, methylvinylketon, vinyl methyl ketone, methylene acetone, 2-butenone, acetyl ethylene, 3-butene-2-one, methyl ethenyl ketone | |
CC(=O)C=C | |
0.7% acetonitrile max., 0.4 to 1.0% acetic acid, approx. 0.3% hydroquinone | |
6570 | |
70.09 | |
Liquide |
78-94-4, 75-05-8, 64-19-7, 123-31-9, 7732-18-5 | |
0.8640g/mL | |
−7°C | |
ca. 95% | |
H2C=CHCOCH3 | |
MFCD00008777 | |
0.864 | |
FUSUHKVFWTUUBE-UHFFFAOYSA-N | |
but-3-en-2-one | |
70.09 | |
CHEBI:48058 | |
ca. 95% |
Safety and Handling
danger
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- Methyl vinyl ketone, stabilized
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Hazard Statement
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H310-Mortel par contact cutané.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.