Learn More
Diméthylsulfoxyde, 99,9 %, pour spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10124280
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
1 l
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VIS
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-68-5
Formule moléculaire C2H6OS
Poids moléculaire (g/mol) 78.13
Numéro MDL MFCD00002089
Clé InChI IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide
CID PubChem 679
ChEBI CHEBI:28262
Nom IUPAC méthylsulfinylméthane
SMILES CS(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl sulfoxide
Point de fusion 18.4°C
Note relative au nom 99.9%
Absorbance 0.01 max. at 360nm, 0.05 max. at 320nm, 0.1 max. at 300nm, 0.2 max. at 290nm, 0.3 max. at 280nm, 0.5 max. at 270nm
Informations sur la décomposition >190°C
Densité 1.1000g/mL
Point d’ébullition 189.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair 87°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide à 20°C
Indice de réfraction 1.4770 to 1.4800
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 1.1
Formule linéaire (CH3)2SO
Tension de vapeur Vapor Pressure: 0.55mbar at 20°C
Viscosité 1.987 mPa.s (25°C)
Beilstein 01, IV, 1277
Eau 0.05% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Merck Index 15, 3285
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Poids de la formule 78.13
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl sulfoxide