Learn More
Salicylate de méthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
29.80€ - 162.00€
Identifiants chimiques
CAS | 119-36-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 152.15 |
Numéro MDL | MFCD00002214 |
Clé InChI | OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester |
CID PubChem | 4133 |
ChEBI | CHEBI:31832 |
Nom IUPAC | 2-hydroxybenzoate de méthyle |
SMILES | COC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Conditionnement | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10194700
|
Thermo Scientific Acros
220490050 |
5 mL | Flacon en verre |
29.80€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10606052
|
Thermo Scientific Acros
220495000 |
500 mL | Flacon en verre |
60.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10032970
|
Thermo Scientific Acros
220490010 |
1 L | Flacon en verre |
94.80€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10687744
|
Thermo Scientific
220490025 |
2.5 L | Flacon en verre |
162.00€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
119-36-8 | |
152.15 | |
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | |
4133 | |
2-hydroxybenzoate de méthyle |
C8H8O3 | |
MFCD00002214 | |
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester | |
CHEBI:31832 | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1O |
Especificaciones
Methyl salicylate | |
-8°C to 7°C | |
1.1825g/mL | |
110°C | |
98.5% min. (GC) | |
2-(HO)C6H4CO2CH3 | |
MFCD00002214 | |
15,6193 | |
methyl salicylate, wintergreen oil, gaultheria oil, betula oil, teaberry oil, sweet birch oil, oil of wintergreen, analgit, spicewood oil, 2-hydroxybenzoic acid methyl ester | |
OSWPMRLSEDHDFF-UHFFFAOYSA-N | |
2-hydroxybenzoate de méthyle | |
4133 | |
152.15 | |
Liquide |
119-36-8 | |
Incolore à jaune | |
222.0°C | |
Authentique | |
C8H8O3 | |
1.5350 to 1.5380 | |
10,7 | |
1.1825 | |
Solubility in water: 0.07 % (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in ether and chloroform, in ethanol 80 vol. %:1:2 v/v (20°C), diethyl phthalate:1:1 v/v (20°C), 1,2-propanediol:1/7 v/v (20°C) | |
COC(=O)C1=CC=CC=C1O | |
152.15 | |
CHEBI:31832 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS D’INGESTION :Appelez immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 204-317-7
- Dangers
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Indicaciones de peligro
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.