Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sel de sodium rouge de méthyle, réactif ACS
Code produit. 10371491
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 845-10-3
Formule moléculaire C15H14N3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.286
Numéro MDL MFCD00002426
Clé InChI GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR
CID PubChem 4465632
Nom IUPAC sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red, sodium salt
Note relative au nom Pure
Clarity (Aqueous) Passes Test
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na
Beilstein 16, 329
Merck Index 15, 6192
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 291.27
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Intervalle de transition visuelle From pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow)
N° d’indice de couleur 13020
Couleur Orange-rouge à jaune
Quantité 25 g
Forme physique Liquide