Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, sel de sodium, indicateur, pur
30.65€ - 150.75€
Identifiants chimiques
CAS | 845-10-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H14N3NaO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 291.286 |
Numéro MDL | MFCD00002426 |
Clé InChI | GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR |
CID PubChem | 4465632 |
Nom IUPAC | sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate |
SMILES | CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10651365
|
Thermo Scientific Chemicals
151410250 |
25 g | Flacon en verre |
30.65€
25g |
Expédition estimée: 06-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10296000
|
Thermo Scientific Chemicals
151411000 |
100 g | Flacon en verre |
66.33€
100g |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10025973
|
Thermo Scientific Chemicals
151415000 |
500 g | Flacon en verre |
150.75€
500g |
Expédition estimée: 03-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
845-10-3 | |
291.286 | |
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M | |
4465632 | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] |
C15H14N3NaO2 | |
MFCD00002426 | |
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR | |
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate |
Spécification
Methyl Red, sodium salt | |
845-10-3 | |
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2Na | |
16, 329 | |
2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, sodium salt, C.I. 13020, MR | |
Authentique | |
sodium ; 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoate | |
4465632 | |
Pures | |
13020 | |
Paillettes |
pure | |
C15H14N3NaO2 | |
MFCD00002426 | |
15, 6192 | |
GNTPCYMJCJNRQB-UHFFFAOYSA-M | |
CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)[O-].[Na+] | |
291.286 | |
291.27 | |
From pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow) | |
Beige ou blanc à jaune |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Toxique en cas d’ingestion.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
RUO – Research Use Only