Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de méthyle, pur, indicateur
Code produit. 11925651
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en verre
Rouge de méthyle, C15H15N3O2, numéro CAS-493-52-7, rouge acide 2, acide 2-[4-(diméthylamino)phénylazo]benzoïque, C.I.13020, 25 g, 269.3, pur, avertissement, déclaration GHS H :Nocif en cas d’ingestion.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 493-52-7
Formule moléculaire C15H15N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 269.304
Clé InChI CEQFOVLGLXCDCX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Acid Red 2, 2-[4-(Dimethylamino)phenylazo]benzoic acid, C.I. 13020
CID PubChem 10303
Nom IUPAC Acide 2-[[4-(diméthylamino)phényl]diazényl]benzoïque
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC2=CC=CC=C2C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Methyl Red
Point de fusion 178.0°C to 182.0°C
Formule linéaire (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 269.3
Qualité Pures
Conditionnement Bouteille en verre
Extinction spécifique 650 min. (430nm, in buffer)
Intervalle de transition visuelle from pH 4.2 (red) to pH 6.2 (yellow)
Couleur Rouge
Quantité 500 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Methyl Red