Learn More
Solution mixte de rouge de méthyle selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
Marque: Reagecon 1055101
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
- Solution d’indicateurs de haute qualité produite à partir de matières premières de la plus haute qualité et fabriquée et testée dans des conditions rigoureuses.
- Pour les titrations manuelles ; l’analyte ou titrant indicateur change de couleur et ce changement de couleur est de loin la méthode la plus importante de détection de point d’extrémité, dans de telles titrations.
- Une solution d’indicateurs de haute qualité, telle que celle de Reagecon, facilite la détection des points d’extrémité, de manière claire et sans ambiguïté, et constitue un impératif pour une titrométrie manuelle précise.
Spécification
Flacon de Winchester en verre ambré | |
100 mL | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- METHYL RED MIXED SOLUTION
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol